Beskrivelse
- Ergonomisk designet til at følge håndens naturlige form. En mere naturlig handskeform giver en bedre pasform og sikrer sikrere håndtering.
- God dæmpning, god snitmodstand, god komfort.
- Krøllet finish for greb på tøffeloverflader og beskyttelse mod skarpe kanter
- Naturgummi belægning
- Klip-og-syet konstruktion
- Interlock bomuldsfor
- 3/4 dyppet finish
- Strik manchet
Tekniske data
Tekniske data
| Belægningsmateriale | Naturgummi latex |
| Farve | Green |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A2 |
| Hånd | Specific |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Rubber Latex |
| Produkttype | Tungvægtshandsker |
| Størrelse | 8 |
| Finger stil | Crinkled finish |
| Til brug med (applikation) | Maintenance Handling dry, wet or oily large objects Trash collecting |
| Vis mere |