missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Glabridin, TRC

Artikelnummer. 30005920
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005920 50 mg
17977994 10 mg
17958404 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30005920 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG40640050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 59870-68-7
Molekylær formel C20 H20 O4
Molekylvægt (g/mol) 324.37
Synonym 1,3-Benzenediol, 4-[(3R)-3,4-dihydro-8,8-dimethyl-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-3-yl]-, 1,3-Benzenediol, 4-(3,4-dihydro-8,8-dimethyl-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-3-yl)-, (R)-, 2H,8H-Benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran, 1,3-benzenediol deriv., 4-[(3R)-3,4-Dihydro-8,8-dimethyl-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-3-yl]-1,3-benzenediol, Glabridin
IUPAC navn 4-[(3R)-8,8-dimethyl-3,4-dihydro-2H-pyrano[2,3-f]chromen-3-yl]benzene-1,3-diol
SMIL CC1(C)Oc2ccc3C[C@@H](COc3c2C=C1)c4ccc(O)cc4O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Glabridin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H20O4/c1-20(2)8-7-16-18(24-20)6-3-12-9-13(11-23-19(12)16)15-5-4-14(21)10-17(15)22/h3-8,10,13,21-22H,9,11H2,1-2H3/t13-/m0/s1
Formel vægt 324.1362
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.