Få mere at vide
MedChemExpress Glabridin
Artikelnummer. 16458968
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16458968 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16458968 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0393
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
MedChemExpress Glabridin is a natural isoflavan from Glycyrrhiza glabra, binds to and activates PPARγ, with an EC50 of 6115 nM. Glabridin exhibits antioxidant, anti-bacterial, anti-nephritic, anti-diabetic, anti-fungal, antitumor, anti-inflammatory, antiosteoporotic, cardiovascular protective, neuroprotective and radical scavenging activities.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 324.37 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 59870-68-7
Produkttype Natural Products
Renhed 99.77%
Opløselighed DMSO : 25 mg/mL (77.07 mM∣Need ultrasonic)
Mål PPAR∣Reactive Oxygen Species∣Bacterial