Få mere at vide
Sampling Systems™ GL45 rustfrit stål flaske
Artikelnummer. 17982022 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17982022 1 L
17962022 100 mL
17972022 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17982022 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. A8861000
Forventet forsendelse: 27-11-2026
GL45 rustfri stålflasker er ideelle til opbevaring af væsker og bruges på tværs af en lang række industrier. GL45 gevind, hætte og PTFE tætningsring giver en hermetisk forsegling, der beskytter indholdet mod eksterne faktorer.
  • Fremstillet af korrosionsbestandigt 316L rustfrit stål
  • Inkluderer en meget brugt GL45 flasketråd
  • Med et lufttæt skruelåg med en PTFE tætningsring
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 L
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål (316L)
Mængde 1 flaske
Lukning inkluderet Ja
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Højde (metrisk) 175 mm
Lukningsmateriale Rustfrit stål (316L)
Diameter (metrisk) 108 mm
Lukketype Skruelåg
Kapacitet (engelsk) 33,8 oz.
Form Cylindrisk
Produkttype Opbevaringsflaske i metal