Få mere at vide
GL45 Skruelåg til Pyrex GL 45 media-lab flaske
Artikelnummer. 15173927
Inkluderer:
To GL14-porte
Tre GL14-porte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15173927
Brand: Pyrex 4537/02
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Letter overførslen af væsker i et lukket og sterilt forbindelsessystem. GL45 skruelåg til Pyrex™ GL45 media-lab flaske er en del af en Pyrex™ tilslutningssystem perfekt til kemi- eller bioteknologilaboratorier.
  • Tilslutningssystem skruelåg til Pyrex™ GL 45 media-lab flasker letter overførslen af væsker i et lukket og sterilt system, ideelt til kemi- og bioteknologilaboratorier
  • Begynd med at vælge et skruelåg med to eller tre porte tilslutningssystem, tilføj slangeadaptere og indsatser for at fastgøre slangen
  • Der er plads til fire forskellige rørdiametre (OD 1,6 mm, 3,0 mm, 3,2 mm og 6,0 mm)
  • Det ekstra trykkompensationssæt, der inkluderer et membranfilter med 0,2μ m store porer tillader steril trykudligning
  • Ubrugte porte kan forsegles med en afdækningshætte (15123937)
  • Komponenter er fuldt ud udskiftelige og kompatible med både to- og treports skruelåg
  • Skruehætter og komponenter er temperaturbestandige til 140 °C
  • Autoklaverbar og tåler opvaskemaskine
Mål væsker på bordplade eller varmeplade uden frygt for kemiske angreb. Pyrex ™ lavformede Griffin bægerglas kommer i en lang række størrelser med hvide gradueringer og markeringsplet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Ideel til kemi- og bioteknologilaboratorier
Trådstørrelse 45 mm
Inkluderer To GL14-porte
Produkttype GL45 skruelåg