Få mere at vide
GL45 Skruelåg til Pyrex GL 45 media-lab flaske
Beskrivelse
- Tilslutningssystem skruelåg til Pyrex™ GL 45 media-lab flasker letter overførslen af væsker i et lukket og sterilt system, ideelt til kemi- og bioteknologilaboratorier
- Begynd med at vælge et skruelåg med to eller tre porte tilslutningssystem, tilføj slangeadaptere og indsatser for at fastgøre slangen
- Der er plads til fire forskellige rørdiametre (OD 1,6 mm, 3,0 mm, 3,2 mm og 6,0 mm)
- Det ekstra trykkompensationssæt, der inkluderer et membranfilter med 0,2μ m store porer tillader steril trykudligning
- Ubrugte porte kan forsegles med en afdækningshætte (15123937)
- Komponenter er fuldt ud udskiftelige og kompatible med både to- og treports skruelåg
- Skruehætter og komponenter er temperaturbestandige til 140 °C
- Autoklaverbar og tåler opvaskemaskine
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Ideel til kemi- og bioteknologilaboratorier |
| Trådstørrelse | 45 mm |
| Inkluderer | Tre GL14-porte |
| Produkttype | GL45 skruelåg |