Få mere at vide
GL45 Skruehætte Twin Slangeforbindelse til Pyrex GL 45 media-lab flaske
Artikelnummer. 15193927
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
6 til 9 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
15193927 6 til 9 mm Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 15193927 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 4537/06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    541.20 DKK
    419.61 DKK / Pakke med 2
    Spare 121.59 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Tilslut GL45 medieflasker med fleksible slanger ved hjælp af en dobbelt slangeforbindelse. GL45 skruelåg dobbelt slangeforbindelse til Pyrex™ GL45 media-lab flaske holder opløsninger sterile.
    • Fremstillet af polypropylen med slangeforbindelser, der gør det muligt at forbinde GL 45 media-lab flasker med fleksible slanger
    • Velegnet til brug med bløde elastiske slanger, der har en indvendig diameter på 6– 9 mm (såsom Viton™ , Tygon™ eller andre siliciumslanger)
    • Flaskens indhold kan holdes sterilt med et valgfrit udluftningsstik med et 0,2 μm sprøjtefilter
    • De øverste vinklede konnektorer forhindrer knæk i slangen
    • Skruelåget kan fjernes uden behov for at fjerne slangen, da midten roterer frit
    • Temperaturbestandighed til 140 ºC
    • Autoklaverbar
    • Tåler opvaskemaskine
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 6 til 9 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med Blødt elastisk rør
Trådstørrelse 45 mm
Inkluderer Skru gevindforbindelse
Produkttype GL45 skruelåg