Få mere at vide
Corning™ GL45 polypropylen skruelåg
Artikelnummer. p-3318908 Shop alle Corning produkter
Farve:
Grå
Grøn
Lilla
Lysegrå
nr. pr. sag:
10/Cs.
20/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Artikelnummer. 17253484
Brand: Corning™ 139545LTC2
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Linerless plug-tætningsdesign for effektiv tætning
Disse er forskellige størrelser og typer af skruelåg til brug med opbevaringsflasker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Lysegrå
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 20/Cs.
nr. pr. pakke 20/Pk.
Sterilitet Ikke steril
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Produkttype Stikforsegling
Til brug med (udstyr) Opbevaringsflaske