Få mere at vide
BOLA GL-Aeration
Artikelnummer. 15259523
Skift visning
Prøvevolumen:
0,2 μl
Artikelnummer. Prøvevolumen
15259523 0,2 μl
1 options
Artikelnummer. 15259523 Leverandør BOLA Leverandørnr. N169718
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    444.15 DKK
    346.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 97.83 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 01-10-2026
GL-Aeration Filter porestørrelse: 0,20 μm
Filter med PTFE-membran og fleksibel slange, skruelåg lavet af PPS til GL-gevind.
Specifications
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Porestørrelse 0,2 μm
Sterilitet Ikke steril
Diameter (metrisk) 33 mm
Prøvevolumen 0,2 μl