Få mere at vide
BOLA GL 2-vejs stophaner EX
Artikelnummer. 10365944
Skift visning
Lukkestørrelse:
GL25
Artikelnummer. Lukkestørrelse
10365944 GL25
1 options
Artikelnummer. 10365944 Leverandør BOLA Leverandørnr. E 71225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1097.00 DKK
    795.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 301.58 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
GL 2-vejs stophaner EX PTFE-EX, cylindrisk stophaneprop og GL skrueporte, type: 2-vejs, lige boring
  • Tovejs stophane lavet af ledende PTFE-EX med lige boring og to forbindelser med GL-gevind eller trevejs stophane med L-formet eller T-formet boring og tre forbindelser med GL-gevind.
  • Cylindrisk stophaneprop lavet af ledende PTFE-EX for god tæthed, stopventil med strømningsretningsmærke.
  • Grebet lavet af rød PP.
  • Egnet til tryk op til maks. 6 bar, egnet til vakuum.
  • Forbindelse af rør eller slange med BOLA laboratorieskrueforbindelser EX.
Tekniske data
Diameter (metrisk) 8 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (metrisk) 78 mm
Lukkestørrelse GL25
Bredde (metrisk) 40 mm
Certificeringer/compliance FDA