Få mere at vide
Givinostat hydrochloride monohydrate, MedChemExpress
Beskrivelse
Givinostat hydrochloride monohydrate (ITF-2357 hydrochloride monohydrate) is a HDAC inhibitor with an IC50 of 198 and 157 nM for HDAC1 and HDAC3, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Givinostat hydrochloride monohydrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 732302-99-7 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H30ClN3O5 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | ITF-2357 hydrochloride monohydrate |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.10 mM) |
| Vis mere |