Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Gisadenafil besylate
Beskrivelse
Potent PDE5 inhibitor (IC50 = 1.23 nM). Shows >100-fold selectivity for PDE5 over PDE6. Orally bioavailable.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gisadenafil besylate |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 677.79 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 677.79 |