missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Girard's Reagent T, TRC

Artikelnummer. 30399928
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30399928 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30399928 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG388505100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Girard's Reagent T
CAS 123-46-6
Molekylær formel C5H14ClN3O
Mængde 100 g
Synonym 2-Hydrazinyl-N,N,N-trimethyl-2-oxo-ethanaminium Chloride, (Carboxymethyl)trimethylammonium Chloride Hydrazide, (Carboxymethyl)trimethyl-ammonium Chloride Hydrazide, 2-Hydrazino-N,N,N-trimethyl-2-oxo-ethanaminium Chloride, (2-Hydrazino-2-oxoethyl)trimethylammonium Chloride, (Carbazoylmethyl)trimethylammonium Chloride, Betaine Hydrazide Chloride, Betaine Hydrazide Hydrochloride, Girard-T Reagent, Girard's T Reagent, Girard's T Reagents, Trimethylacetylhydrazide Ammonium Chloride, Trimethylaminoacetohydrazide Chloride, Trimethylammonioacetohydrazide Chloride, Trimethylammonium Acetyl Hydrazide Chloride, Trimethylammonium Chloride Acetylhydrazide
InChI formel InChI=1S/C5H13N3O.ClH/c1-8(2,3)4-5(9)7-6;/h4,6H2,1-3H3;1H
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)CC(=O)NN
IUPAC navn (2-hydrazinyl-2-oxoethyl)-trimethylazanium;chloride
Molekylvægt (g/mol) 167.64
Formel vægt 167.0825
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.