Få mere at vide
Girard's Reagent T, 99%
Artikelnummer. p-3776729 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. 10326750
Brand: Thermo Scientific 119870500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 123-46-6 | C5H14ClN3O | 167.64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-46-6
Molekylær formel C5H14ClN3O
Molekylvægt (g/mol) 167.64
MDL nummer MFCD00012009
InChI nøgle YSULOORXQBDPCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym girard's reagent t, girard reagent t, girard t reagent, girards reagent t, betaine hydrazide hydrochloride, unii-oo3mf0us46, trimethylaminoacetohydrazide chloride, carbazoylmethyltrimetylammonium chloride, trimethylacethydrazide ammonium chloride, trimethylammonium chloride acethydrazide
PubChem CID 67156
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)CC(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Girard's Reagent T
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel H2NNHCOCH2N(CH3)3Cl
Fieser 01,410
Merck Index 15, 4465
IUPAC navn (2-hydrazinyl-2-oxoethyl)-trimethylazaniumchlorid
Formel vægt 167.64
Emballage Glasflaske
Mængde 50 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Girard''s Reagent T
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2-hydrazino-N,N,N-trimethyl-2-oxoethanaminium chloride