Få mere at vide
Girard's Reagent T, 99%
Artikelnummer. 10616534 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10616534 250 g 250g
10326750 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10616534 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119872500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123-46-6 | C5H14ClN3O | 167.64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-46-6
Molekylær formel C5H14ClN3O
Molekylvægt (g/mol) 167.64
MDL nummer MFCD00012009
InChI nøgle YSULOORXQBDPCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym girard's reagent t, girard reagent t, girard t reagent, girards reagent t, betaine hydrazide hydrochloride, unii-oo3mf0us46, trimethylaminoacetohydrazide chloride, carbazoylmethyltrimetylammonium chloride, trimethylacethydrazide ammonium chloride, trimethylammonium chloride acethydrazide
PubChem CID 67156
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)CC(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Girard's Reagent T
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel H2NNHCOCH2N(CH3)3Cl
Fieser 01,410
Merck Index 15, 4465
IUPAC navn (2-hydrazinyl-2-oxoethyl)-trimethylazaniumchlorid
Formel vægt 167.64
Emballage Glasflaske
Mængde 250 g