Få mere at vide
Invitrogen™ GeneBLAzer™ GIPR-CRE- bla HEK 293T Celler
Beskrivelse
- Accessionsnummer: NM_000164.2
- Befolkningsstatus: Enkeltcellet klonoprindelse
- GeneBLAzer™ GIPR-CRE-bla HEK 293T-celler indeholder den humane Gastric Inhibitory Peptide Receptor (GIPR), stabilt integreret i CellSensor™ CRE-bla HEK 293T cellelinje. CellSensor™ CRE-bla HEK 293T-celler (Kat. nr. K1535)) indeholder et beta-lactamase reportergen under kontrol af CRE Response Element. De GeneBLAzer™ GIPR-CRE-bla HEK 293T-celler er funktionelt validerede for Z’ -faktor og EC50-koncentrationer af gastrisk hæmmende peptid (GIP). Desuden GeneBLAzer™ GIPR-CRE-bla HEK 293T-celler er blevet testet for assayydeevne under variable forhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_000164.2 |
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | GeneBLAzer™ GIPR-CRE-bla HEK 293T-celler sendes på tøris, hætteglas med 8 x 10^6 ⁄celler. Opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen, eller optø til øjeblikkelig brug. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | FRET |
| Human Protein Klasse | G-proteinkoblet receptor (GPCR) |
| Befolkningsstatus | Enkeltcellet klonoprindelse |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Mængde | 1 hætteglas |
| Vis mere |