Få mere at vide
Novus Biologicals™ GIP Recombinant Protein Antigen
Artikelnummer. 18300515 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
100 μg
Artikelnummer. 18300515
Brand: Novus Biologicals™ NBP317034PEP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Antibody Competition
Formulering PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Gen-id (Entrez) 2695
Molekylvægt (g/mol) M.W. Theoretical: 25 kDa
Mængde 100 μg
Opbevaringskrav Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias gastric inhibitory polypeptide, Glucose-dependent insulinotropic polypeptide
Gen symbol GIP
Forskningskategori Cell Biology, GPCR, Signal Transduction
Renhed eller kvalitetsklasse >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein GIP