Få mere at vide
Thermo Scientific™ Giolitti-Cantoni Broth (Dehydrated)
Artikelnummer. 11953932
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11953932 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11953932 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0523B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Selectively enrich Staphylococcus aureus from foodstuffs with this easy-to-read medium.
Selectively enrich Staphylococcus aureus from food and feedstuffs when following ISO 6888-3:2003 with Thermo Scientific™ Oxoid™ Giolitti-Cantoni Broth (Dehydrated) when used with sterile solution of Potassium tellurite (SR0030). Mannitol and sodium pyruvate in the medium act as growth stimulants for staphylococci and aid detection of the organisms when present in small numbers1.
The growth of Gram-negative lactose-fermenting bacilli is inhibited by lithium chloride and Gram-positive bacilli are inhibited by potassium tellurite in combination with glycine.
Giolitti-Cantoni Bouillon er en anaerob berigelsesbouillon til Staphylococcus aureus i fødevareprøver .
  • Selektiv: lithiumchlorid hæmmer Gram-negative baciller, mens kaliumtellurit i kombination med glycin hæmmer andre gram-positive organismer end stafylokokker.
  • Let at læse : tilstedeværelsen af koagulase-positive stafylokokker er angivet ved reduktion af tellurit, hvilket resulterer i en sortfarvning af bouillonen eller et sort bundfald.
Giolitti-Cantoni Bouillon anbefales til påvisning af Staphylococcus aureus i tørret babymælk og andre fravænningsmad, hvor organismen bør være fraværende i 1 g testmateriale 2 .
Mediet er velegnet til undersøgelse af kød og kødprodukter 3 . Til dette formål skal koncentrationen af kaliumtellurit reduceres til 0,35 %, og det anbefales, at vægten af testprøven reduceres til 0,1-0,01 g.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Industriel reference: AFNOR, IDF, ISO , NMKL.
Oversigt Giolitti-Cantoni bouillon
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g
Udbytte Til 9,2L medium
For Laboratory Use Only