missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ginsenoside Ro, MedChemExpress
Descripción
Ginsenoside Ro (Polysciasaponin P3
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Ginsenoside Ro |
| CAS | 34367-04-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C48H76O19 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Polysciasaponin P3 Chikusetsusaponin 5 Chikusetsusaponin V |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (104.48 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C([C@]1(CCC(C)(C)C2)[C@]2([H])C3=CC[C@@]4([H])[C@@](C)(CC[C@]5([H])[C@@]4(CC[C@H](O[C@@](O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]6O)([H])[C@@H]6O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]7O)O)([H])O[C@@H]7CO)C5(C)C)C)[C@]3(C)CC1)O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]8O)O)O[C@@H]8CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 957.11 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?