Få mere at vide
Ginsenoside Rg3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-Ginsenoside Rg3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C42H72O13/c1-21(2)10-9-14-42(8,51)22-11-16-41(7)29(22)23(45)18-27-39(5)15-13-28(38(3,4)26(39)12-17-40(27,41)6)54-37-35(33(49)31(47)25(20-44)53-37)55-36-34(50)32(48)30(46)24(19-43)52-36/h10,22-37,43-51H,9,11-20H2,1-8H3/t22-,23+,24+,25+,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33-,34+,35+,36-,37-,39-,40+,41+,42-/m0/s1 |
| Formel vægt | 784.4973 |