Få mere at vide
Ginsenoside Rg1, TRC
Artikelnummer. 30394696
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30394696 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30394696 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG387485100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ginsenoside Rg1
CAS 22427-39-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C42 H72 O14
Mængde 100 mg
Synonym Ginsenoside Rg1, Panaxoside A, Dammarane, β-D-glucopyranoside deriv., Ginsenoside A2, Ginsenoside g1, Panaxoside Rg1, Panaxsaponin Rg1, Sanchinoside C1, Sanchinoside Rg1
InChI formel InChI=1S/C42H72O14/c1-20(2)10-9-13-42(8,56-37-34(52)32(50)30(48)25(19-44)55-37)21-11-15-40(6)28(21)22(45)16-26-39(5)14-12-27(46)38(3,4)35(39)23(17-41(26,40)7)53-36-33(51)31(49)29(47)24(18-43)54-36/h10,21-37,43-52H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-,28-,29+,30+,31-,32-,33+,34+,35-,36+,37-,39+,40+,41+,42-/m0/s1
SMIL CC(=CCC[C@](C)(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]2CC[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](O)C[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5[C@H](C[C@@]34C)O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[[(3S,5R,6S,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-3,12-dihydroxy-4,4,8,10,14-pentamethyl-17-[(2S)-6-methyl-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhept-5-en-2-yl]-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-6-yl]oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 801.01
Formel vægt 800.4922
Procent renhed >95