Få mere at vide
Ginsenosid Rg1, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17535575 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17535575 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17535575 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469151000
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ginsenosid Rg1
CAS 22427-39-0
Mængde 100 mg
Smeltepunkt 188 °C til 191 °C
Molekylær formel C42 H72 O14
Formel vægt 801.02
MDL nummer MFCD00210293
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Farve Farveløs eller hvid
Renhed ≥90 %
InChI nøgle YURJSTAIMNSZAE-HHNZYBFYSA-N
SMIL CC(C)=CCC[C@](C)(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1[C@H](O)C[C@@H]1[C@@]3(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]3[C@H](C[C@@]21C)O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S)-2-[(1S,3aR,3bR,5S,5aR,7S,9aR,9bR,11R,11aR)-7,11-dihydroxy-3a,3b,6,6,9a-pentamethyl-5-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-6-methylhept-5-en-2-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 801.02