Få mere at vide
Ginsenoside Re, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ginsenoside Re |
| CAS | 52286-59-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C48 H82 O18 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | β-D-Glucopyranoside, (3β,6α,12β)-20-(β-D-glucopyranosyloxy)-3,12-dihydroxydammar-24-en-6-yl 2-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-, (3β,6α,12β)-20-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3,12-dihydroxydammar-24-en-6-yl 2-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranoside, Chikusetsusaponin IVc, Ginsenoside B2, Ginsenoside Re, NSC 308877, Notoginsenoside Re, Panaxoside Re, Sanchinoside Re |
| InChI formel | InChI=1S/C48H82O18/c1-21(2)11-10-14-48(9,66-42-38(60)35(57)32(54)26(19-49)63-42)23-12-16-46(7)30(23)24(51)17-28-45(6)15-13-29(52)44(4,5)40(45)25(18-47(28,46)8)62-43-39(36(58)33(55)27(20-50)64-43)65-41-37(59)34(56)31(53)22(3)61-41/h11,22-43,49-60H,10,12-20H2,1-9H3/t22-,23-,24+,25-,26+,27+,28+,29-,30-,31-,32+,33+,34+,35-,36-,37+,38+,39+,40-,41-,42-,43+,45+,46+,47+,48-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2O[C@H]3C[C@]4(C)[C@H](C[C@@H](O)[C@@H]5[C@H](CC[C@@]45C)[C@](C)(CCC=C(C)C)O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@@]7(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@H]37)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | (2S,3R,4R,5R,6S)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[[(3S,5R,6S,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-3,12-dihydroxy-4,4,8,10,14-pentamethyl-17-[(2S)-6-methyl-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhept-5-en-2-yl]-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-6-yl]oxy]-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-methyloxane-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 947.15 |
| Vis mere |