Få mere at vide
Ginsenoside Rd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ginsenoside Rd |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C48H82O18/c1-22(2)10-9-14-48(8,66-42-39(60)36(57)33(54)26(20-50)62-42)23-11-16-47(7)31(23)24(52)18-29-45(5)15-13-30(44(3,4)28(45)12-17-46(29,47)6)64-43-40(37(58)34(55)27(21-51)63-43)65-41-38(59)35(56)32(53)25(19-49)61-41/h10,23-43,49-60H,9,11-21H2,1-8H3/t23-,24+,25+,26+,27+,28-,29+,30-,31-,32+,33+,34+,35-,36-,37-,38+,39+,40+,41-,42-,43-,45-,46+,47+,48-/m0/s1 |
| Formel vægt | 946.5501 |