Få mere at vide
Ginsenoside Rc, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ginsenoside Rc |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C53H90O22/c1-23(2)10-9-14-53(8,75-47-43(67)39(63)37(61)29(72-47)22-68-45-41(65)36(60)28(21-56)69-45)24-11-16-52(7)33(24)25(57)18-31-50(5)15-13-32(49(3,4)30(50)12-17-51(31,52)6)73-48-44(40(64)35(59)27(20-55)71-48)74-46-42(66)38(62)34(58)26(19-54)70-46/h10,24-48,54-67H,9,11-22H2,1-8H3/t24-,25+,26+,27+,28-,29+,30-,31+,32-,33-,34+,35+,36-,37+,38-,39-,40-,41+,42+,43+,44+,45+,46-,47-,48-,50-,51+,52+,53-/m0/s1 |
| Formel vægt | 1078.5924 |