Få mere at vide
Ginsenoside Rb1, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ginsenoside Rb1 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C54H92O23/c1-23(2)10-9-14-54(8,77-48-44(69)40(65)37(62)29(74-48)22-70-46-42(67)38(63)34(59)26(19-55)71-46)24-11-16-53(7)33(24)25(58)18-31-51(5)15-13-32(50(3,4)30(51)12-17-52(31,53)6)75-49-45(41(66)36(61)28(21-57)73-49)76-47-43(68)39(64)35(60)27(20-56)72-47/h10,24-49,55-69H,9,11-22H2,1-8H3/t24-,25+,26+,27+,28+,29+,30-,31+,32-,33-,34+,35+,36+,37+,38-,39-,40-,41-,42+,43+,44+,45+,46+,47-,48-,49-,51-,52+,53+,54-/m0/s1 |
| Formel vægt | 1108.6029 |