Få mere at vide
Ginsenoside C-K, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ginsenoside K |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H62O8/c1-20(2)10-9-14-36(8,44-31-30(42)29(41)28(40)23(19-37)43-31)21-11-16-35(7)27(21)22(38)18-25-33(5)15-13-26(39)32(3,4)24(33)12-17-34(25,35)6/h10,21-31,37-42H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,25+,26-,27-,28+,29-,30+,31-,33-,34+,35+,36-/m0/s1 |
| Formel vægt | 622.4445 |