Få mere at vide
Ginkgotoxin, TRC
Artikelnummer. 30240855
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240855 25 mg
30240707 250 mg
30240846 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30240855 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG38744825MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1464-33-1
Molekylær formel C9H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 183.2
Synonym 5-Hydroxy-4-(methoxymethyl)-6-methyl-3-pyridinemethanol, 4-Methoxypyridoxine;4'-Methoxypyridoxine, 4'-O-Methylpyridoxine;5-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)-4-(methoxymethyl)-6-methylpyridine, alpha4-O-Methylpyridoxol
SMIL COCc1c(O)c(C)ncc1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ginkgotoxin
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13NO3/c1-6-9(12)8(5-13-2)7(4-11)3-10-6/h3,11-12H,4-5H2,1-2H3