missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ginkgolide B, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ginkgolide B |
| CAS | 15291-77-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C20 H24 O10 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 9H-1,7a-(Epoxymethano)-1H,6aH-cyclopenta[c]furo[2,3-b]furo[3',2':3,4]cyclopenta[1,2-d]furan-5,9,12(4H)-trione, 3-(1,1-dimethylethyl)hexahydro-4,7b,11-trihydroxy-8-methyl-, (1R,3S,3aS,4R,6aR,7aR,7bR,8S,10aS,11R,11aR)-, Ginkgolide A, 1-hydroxy-, (1β)- (8CI), (1R,3S,3aS,4R,6aR,7aR,7bR,8S,10aS,11R,11aR)-3-(1,1-Dimethylethyl)hexahydro-4,7b,11-trihydroxy-8-methyl-9H-1,7a-(epoxymethano)-1H,6aH-cyclopenta[c]furo[2,3-b]furo[3',2':3,4]cyclopenta[1,2-d]furan-5,9,12(4H)-trione, 5H-Dicyclopenta[b,c]furan-3,5a(6H)-diacetic acid, 6-tert-butyl-3a-carboxyhexahydro-α5a,1,2,3,5,8-hexahydroxy-α3-methyl-, tri-γ-lactone (8CI), 9H-1,7a-(Epoxymethano)-1H,6aH-cyclopenta[c]furo[2,3-b]furo[3',2':3,4]cyclopenta[1,2-d]furan-5,9,12(4H)-trione, 3-(1,1-dimethylethyl)hexahydro-4,7b,11-trihydroxy-8-methyl-, [1R-(1α,3β,3aS*,4β,6aα,7aα,7bα,8α,10aα,11β,11aR*)]-, BN 52021, BN 52051, Bilobalide B, Ginkgolide B, Ginkgolides, ginkgolide B |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O10/c1-6-12(23)28-11-9(21)18-8-5-7(16(2,3)4)17(18)10(22)13(24)29-15(17)30-20(18,14(25)27-8)19(6,11)26/h6-11,15,21-22,26H,5H2,1-4H3/t6-,7+,8-,9+,10+,11+,15+,17+,18+,19-,20-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1C(=O)O[C@H]2[C@H](O)[C@@]34[C@H]5C[C@@H](C(C)(C)C)[C@]36[C@@H](OC(=O)[C@@H]6O)O[C@@]4(C(=O)O5)[C@@]12O |
| Molekylvægt (g/mol) | 424.4 |
| Formel vægt | 424.1369 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?