Få mere at vide
Ginkgolide B
Artikelnummer. 15473379
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15473379 10 mg 10mg
15483379 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473379 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60646.MA
Request Bulk or Custom Format
Blodpladeaktiverende faktor (PAF) antagonist
Ginkgolid B bruges som en potent PAF-R-antagonist. Ginkgolid B fremskynder PAF-hydrolyse ved at fremme PAF-AH Iα 2 homodimer aktivitet. Derudover er denne forbindelse blevet rapporteret at inhibere neutrofil degranulering in vitro. Hæmmer superoxidproduktion in vitro og hæmmer bronkokonstriktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ginkgolid B bruges som en potent PAF-R-antagonist. Ginkgolid B fremskynder PAF-hydrolyse ved at fremme PAF-AH Iα 2 homodimer aktivitet. Derudover er denne forbindelse blevet rapporteret at inhibere neutrofil degranulering in vitro. Hæmmer superoxidproduktion in vitro og hæmmer bronkokonstriktion.
Opløselighed
Opløselig i DMSO. Lidt opløseligt i vand og ethanol
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: -20 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15291-77-7
Molekylær formel C20H24O10
Molekylvægt (g/mol) 424.402
MDL nummer MFCD05662347
InChI nøgle SQOJOAFXDQDRGF-WVXYHUDCSA-N
Synonym sqojoafxdqdrgf-maggbrlhsa-n
PubChem CID 132470872
SMIL CC1C(=O)OC2C1(C34C(=O)OC5C3(C2O)C6(C(C5)C(C)(C)C)C(C(=O)OC6O4)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ginkgolide B
Farve Hvid
Mængde 10 mg
Merck Index 14,4426
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO; Slightly soluble in water and ethanol
Formel vægt 424.4
Fysisk form Pulver