missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ginkgolide A, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ginkgolide A |
| CAS | 15291-75-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C20 H24 O9 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 9H-1,7a-(Epoxymethano)-1H,6aH-cyclopenta[c]furo[2,3-b]furo[3',2':3,4]cyclopenta[1,2-d]furan-5,9,12(4H)-trione, 3-(1,1-dimethylethyl)hexahydro-4,7b-dihydroxy-8-methyl-, (1R,3S,3aS,4R,6aR,7aR,7bR,8S,10aS,11aS)-, 9H-1,7a-(Epoxymethano)-1H,6aH-cyclopenta[c]furo[2,3-b]furo[3',2':3,4]cyclopenta[1,2-d]furan-5,9,12(4H)-trione, 3-tert-butylhexahydro-4,7b-dihydroxy-8-methyl- (8CI), Ginkgolide A, (1R,3S,3aS,4R,6aR,7aR,7bR,8S,10aS,11aS)-3-(1,1-Dimethylethyl)hexahydro-4,7b-dihydroxy-8-methyl-9H-1,7a-(epoxymethano)-1H,6aH-cyclopenta[c]furo[2,3-b]furo[3',2':3,4]cyclopenta[1,2-d]furan-5,9,12(4H)-trione, 9H-1,7a-(Epoxymethano)-1H,6aH-cyclopenta[c]furo[2,3-b]furo[3',2':3,4]cyclopenta[1,2-d]furan-5,9,12(4H)-trione, 3-(1,1-dimethylethyl)hexahydro-4,7b-dihydroxy-8-methyl-, [1R-(1α,3β,3aS*,4β,6aα,7aα,7bα,8α,10aα,11aS*)]-, BN 52020, [1R-(1α,3β,3aS*,4β,6aα,7aα,7bα,8α,10aα,11aS*)]-3-(1,1-Dimethylethyl)hexahydro-4,7b-dihydroxy-8-methyl-9H-1,7a-(epoxymethano)-1H,6aH-cyclopenta[c]furo[2,3-b]furo[3',2':3,4]cyclopenta[1,2-d]furan-5,9,12(4H)-trione |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O9/c1-7-12(22)26-10-6-17-9-5-8(16(2,3)4)18(17)11(21)13(23)28-15(18)29-20(17,14(24)27-9)19(7,10)25/h7-11,15,21,25H,5-6H2,1-4H3/t7-,8+,9-,10+,11+,15+,17-,18+,19-,20-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1C(=O)O[C@H]2C[C@@]34[C@H]5C[C@@H](C(C)(C)C)[C@]36[C@@H](OC(=O)[C@@H]6O)O[C@@]4(C(=O)O5)[C@@]12O |
| Molekylvægt (g/mol) | 408.4 |
| Formel vægt | 408.142 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?