Få mere at vide
Ginkgolid A, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494769
Skift visning
Mængde:
20 mg
Pakningsstørrelse:
20mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15494769 20 mg 20mg
1 options
Artikelnummer. 15494769 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62384.F+
Request Bulk or Custom Format
Blodpladeaktiverende faktor (PAF) antagonist
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ginkgolide A
CAS 15291-75-5
Farve Hvid
Molekylær formel C20H24O9
MDL nummer MFCD00133365,MFCD07437829
Mængde 20 mg
Merck Index 14,4426
Synonym ginkgolide a
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO
InChI nøgle FPUXKXIZEIDQKW-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC1C(=O)OC2CC34C5CC(C(C)(C)C)C33C(O)C(=O)OC3OC4(C(=O)O5)C12O
IUPAC navn 8-tert-butyl-6,17-dihydroxy-16-methyl-2,4,14,19-tetraoxahexacyclo[8.7.2.01,11.03,7.07,11.013,17]nonadecan-5,15,18,18
Molekylvægt (g/mol) 408.40
PubChem CID 132470876
Formel vægt 408.41
Fysisk form Pulver