Få mere at vide
Ginkgolide A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16454337
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16454337 50 mg
16418458 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16454337 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0355
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
MedChemExpress Ginkgolide A (BN-52020) is an extract from in Ginkgo biloba and a g-aminobutyric acid (GABA) antagonist.
Ginkgolide A (BN-52020) is an extract from in Ginkgo biloba and a g-aminobutyric acid (GABA) antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ginkgolide A
CAS 15291-75-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H24O9
Mængde 50 mg
Synonym BN-52020
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (244.86 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@]3(C4=O)C(C5([C@@H](O)C(O6)=O)C6O3)([C@H](O4)C[C@H]5C(C)(C)C)C[C@]2([H])O1
Molekylvægt (g/mol) 408.4
Formel vægt 408.4
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation