Få mere at vide
Ginkgolic Acid (C13:0), MedChemExpress
Artikelnummer. 16428858
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16428858 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 16428858 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0078
MedChemExpress Ginkgolic Acid (C13:0) is a natural anticariogenic agent in that it exhibits antimicrobial activity against S.
Ginkgolic Acid (C13:0) is a natural anticariogenic agent in that it exhibits antimicrobial activity against S.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ginkgolic Acid (C13:0)
CAS 20261-38-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H32O3
Mængde 10 mg
Synonym Ginkgolic acid (13:0) Ginkgoneolic Acid 6-Tridecylsalicylic acid
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (312.04 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C1=C(CCCCCCCCCCCCC)C=CC=C1O
Molekylvægt (g/mol) 320.47
Formel vægt 320.47
Procent renhed 98.95%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation