Få mere at vide
MedChemExpress Ginkgetin
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 566.51 g/mol |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| CAS | 481-46-9 |
| Produkttype | Natural Products |
| Renhed | 97.66% |
| Opløselighed | DMSO : 125 mg/mL (220.65 mM∣Need ultrasonic) |
| Mål | Wnt∣Apoptosis∣Autophagy |
| Mængde | 10 mg |