Få mere at vide
Gingerenone A, TRC
Artikelnummer. 30240905
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240905 100 mg
30240805 50 mg
30240517 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240905 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG387500100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128700-97-0
Molekylær formel C21H24O5
Molekylvægt (g/mol) 356.41
Synonym (4E)-1,7-bis(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-hepten-3-one, (E)-1,7-bis(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-hepten-3-one;
IUPAC navn (E)-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl) hept-4-en-3-one
SMIL COc1cc(CC\C=C\C(=O)CCc2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gingerenone A
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H24O5/c1-25-20-13-15(8-11-18(20)23)5-3-4-6-17(22)10-7-16-9-12-19(24)21(14-16)26-2/h4,6,8-9,11-14,23-24H,3,5,7,10H2,1-2H3/b6-4+
Formel vægt 356.1624
Procent renhed >95%