Få mere at vide
Gimeracil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gimeracil |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4ClNO2/c6-3-2-7-5(9)1-4(3)8/h1-2H,(H2,7,8,9) |
| Formel vægt | 144.9931 |