Få mere at vide
Gilteritinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16455866
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16455866 100 mg -
16451387 50 mg -
16405168 10 mg 10mg
16447887 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16455866 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12432
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Gilteritinib (ASP2215) is a potent and ATP-competitive FLT3/AXL inhibitor with IC50s of 0.29 nM/0.73 nM, respectively.
Gilteritinib (ASP2215) is a potent and ATP-competitive FLT3/AXL inhibitor with IC50s of 0.29 nM/0.73 nM, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gilteritinib
CAS 1254053-43-4
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H44N8O3
Mængde 100 mg
Synonym ASP2215
Opløselighedsinformation Ethanol : 100 mg/mL (180.93 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣DMSO : 2 mg/mL (3.62 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC(C1=NC(CC)=C(NC2CCOCC2)N=C1NC3=CC(OC)=C(N4CCC(N5CCN(C)CC5)CC4)C=C3)=O
Molekylvægt (g/mol) 552.71
Formel vægt 552.71
Procent renhed 97.77%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease