Få mere at vide
Gilson™ Universal multikanal stativ
Shop alle Gilson produkter
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Universal Multichannel Stand er lavet af Altuglas™ Essential kvalitet PMMA (Polymethyl Methacrylate). PMMA er meget transparent og giver god modstandsdygtighed over for ridser, stød og temperatur. Det har også en god modstandsdygtighed over for mange kemikalier, der almindeligvis håndteres i laboratorier, såsom alkoholer som ethanol og methanol, desinfektionsmidler og nogle syrer og baser afhængigt af koncentrationen.
- Fremstillet af fleksibel plast
- Støttekanterne udvides eller trækkes tilbage for at tilpasse geometrien af stort set alle pipettemærker
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 1x Multichannel pipette stand |
| Farve | Klar |
| Til brug med | Pipetter |
| Materiale | PMMA |
| Type | Pipetteholder |
| Til brug med (udstyr) | Alle Gilson og andre mærker af flerkanalspipetter |
| Inkluderer | 1x Multichannel pipette stand |
| Emballagetype | Æske |
| Mængde | 1 |
| Dimensioner (L x B x H) | 151.9 X 151.9 X 105.7 mm |
| Vis mere |