Få mere at vide
Gilson™ TRACKMAN™ Duo-plade pipetteringssporertilbehør, mikrorørholder
Shop alle Gilson produkter
:
Mikrorørholder; Til brug med: TRACKMAN™ Duo-plade pipettering Tracker
Beskrivelse
- 0,5 mL, 1,5 mL og 2 mL mikrorørsholder
- Karkapacitet: 16 mikrorør
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | Alle pipetter med spidser monteret |
| Materiale | Plast |
| Type | Mikrorørsholder |
| Til brug med (udstyr) | 0,5 ml, 1,5 ml, 2 ml rør |
| Inkluderer | Valgfrit rørholder tilbehør |