Få mere at vide
Gilson™ Sikker aspirationsstation
Artikelnummer. 11307830 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Produkttype:
Rørforbindelse
Artikelnummer. Produkttype
11307830 Rørforbindelse
1 options
Artikelnummer. 11307830 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F1077418
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Vakuumstyret sikker aspirationsstation med lille fodaftryk.
  • Lukket, selvstændig enhed designet til at forhindre forureningsfarer
  • Kompakt design med justerbar hastighed, der muliggør hurtig aspiration
  • Altid klar til brug ved blot at trykke på håndtagsknappen
  • Håndtaget rummer forskellige typer adaptere til at aspirere fra forskellige beholdere
  • Bekvem kobling til hurtig tømning af flasker
  • In-line hydrofobe filtre fanger aerosoler
  • Forbind to håndtag til stationen med Y-formede stik
  • Motoren starter kun, når vakuumtrykket falder
  • Niveaudetektion forhindrer overløb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Rørforbindelse
Farve Klar
Til brug med (udstyr) Gilson Sikker aspirationsstation
Mængde 1 hv.