Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Refill System
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10728564 Shop alle Gilson produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,1 til 20μ L
100 til 1.000μ l
2 til 200μ L
20 til 300 μL
Til brug med (udstyr):
Universal Fit
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 672
Pakke med 960
Artikelnummer. 10728564
Brand: Gilson™ F167205
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Differentierer tipmodeller med farvekodede stativer og angiver den kompatible Gilson pipette modeller. Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Refill System fås i autoklaverbare og steriliserede versioner.
  • Farvekodede stativer til at adskille spidsmodeller og angive kompatible Gilson™ pipette modeller
  • Fås i autoklaverbare og steriliserede versioner
  • Passer til Universal Reload box (kat.nr. F167100G, fås separat)
  • Steriliseret Tower Pack er individuelt pakket ind i plastik af medicinsk udstyrskvalitet for at beskytte spidserne mod forurening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 20 til 300 μL
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 4,21 tommer.
Længde (metrisk) 10.7 cm
Rene krav DNA free, RNA free, RNAse free, DNAse free, ATP free, Endotoxin free
Steriliseringsmetode Gamma-stråle steriliseret
Diameter (metrisk) Udvendig .4 mm
Format Blisterrefill
Tip stil Standard
Mængde 960 (10x96)
Produkttype Tårn Pack™ Pipetpåfyldningssystem
Farvekode Grøn
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Nej