Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Refill System
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10113532 Shop alle Gilson produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,1 til 20μ L
100 til 1.000μ l
2 til 200μ L
20 til 300 μL
Til brug med (udstyr):
Universal Fit
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 672
Pakke med 960
Artikelnummer. 10113532
Brand: Gilson™ F167101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Differentierer tipmodeller med farvekodede stativer og angiver den kompatible Gilson pipette modeller. Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Refill System fås i autoklaverbare og steriliserede versioner.
  • Farvekodede stativer til at adskille spidsmodeller og angive kompatible Gilson™ pipette modeller
  • Fås i autoklaverbare og steriliserede versioner
  • Passer til Universal Reload box (kat.nr. F167100G, fås separat)
  • Steriliseret Tower Pack er individuelt pakket ind i plastik af medicinsk udstyrskvalitet for at beskytte spidserne mod forurening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,1 til 10μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 4,21 tommer.
Længde (metrisk) 10.7 cm
Diameter (metrisk) Udvendig .4 mm
Format Blisterrefill
Tip stil Standard
Mængde 960 (10x96)
Produkttype Tårn Pack™ Pipetpåfyldningssystem
Farvekode Rød
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Ja