Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ TIPACK™ Pipetspidser med stativer
Shop alle Gilson produkter
Længde (metrisk):
14,5 cm
32,2 cm
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,1 til 20μ L
100 til 1.000μ l
100 til 1200μ L
2 til 200μ L
20 til 300 μL
500 til 5000μ L
Model-:
D10
D1000
D1200
D200
D300
D5000
DL10
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 600
Pakke med 960
Beskrivelse
- Optimeret geometri og rent polypropylenmateriale sikrer lav retention og naturligt hydrofob overflade.
- Kræver lav spidsmonteringskraft.
- Robust og designet til at modstå autoklavering.
- Sterilitetssikkerhedsniveau SAL 10 -6 garanteret ved brug af gammabestråling.
- Alle pakninger er pakket ind i plastik af medicinsk udstyrskvalitet, som giver et komplet skjold mod forurening.
- Indikatorprikker brugt på Gilson produkter undergår en irreversibel farveændring ved sterilisering; gule gammaprikker bliver røde, når produkter er blevet korrekt eksponeret.
- TIPACKs er forsvarligt forseglet med et klistermærke; en komplet produktbeskrivelse er angivet på TIPACK for sporbarhed og nem identifikation.
- Fås i steriliserede eller autoklaverbare pakker.
- Fremstillet i et rent rum og dermed ingen risiko for kontaminering.
- Fuld sporbarhed fra formen til bænken garanteret.
- Nem identifikation med farvekodet emballage til at opfylde GLP krav.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 100 til 1.000μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Model- | D1000 |
| Længde (engelsk) | 5,71 tommer. |
| Længde (metrisk) | 14,5 cm |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Standard |
| Vis mere |