Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ TIPACK™ Pipetspidser med stativer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12649581 Shop alle Gilson produkter
Længde (metrisk):
14,5 cm
32,2 cm
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,1 til 20μ L
100 til 1.000μ l
100 til 1200μ L
2 til 200μ L
20 til 300 μL
500 til 5000μ L
Model-:
D10
D1000
D1200
D200
D300
D5000
DL10
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 600
Pakke med 960
Artikelnummer. 12649581
Brand: Gilson™ F171300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret til at være funktionel, praktisk og robust. Gilson™ PIPETMAN™ TIPACK™ Racked pipettespidser fås i steriliserede eller autoklaverbare pakker.
  • Optimeret geometri og rent polypropylenmateriale sikrer lav retention og naturligt hydrofob overflade.
  • Kræver lav spidsmonteringskraft.
  • Robust og designet til at modstå autoklavering.
  • Sterilitetssikkerhedsniveau SAL 10 -6 garanteret ved brug af gammabestråling.
  • Alle pakninger er pakket ind i plastik af medicinsk udstyrskvalitet, som giver et komplet skjold mod forurening.
  • Indikatorprikker brugt på Gilson produkter undergår en irreversibel farveændring ved sterilisering; gule gammaprikker bliver røde, når produkter er blevet korrekt eksponeret.
  • TIPACKs er forsvarligt forseglet med et klistermærke; en komplet produktbeskrivelse er angivet på TIPACK for sporbarhed og nem identifikation.
  • Fås i steriliserede eller autoklaverbare pakker.
  • Fremstillet i et rent rum og dermed ingen risiko for kontaminering.
  • Fuld sporbarhed fra formen til bænken garanteret.
  • Nem identifikation med farvekodet emballage til at opfylde GLP krav.
Ordreinfo
10 TIPAKKER af 96 spidser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 2 til 200μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Model- D200
Længde (engelsk) 5,71 tommer.
Længde (metrisk) 14,5 cm
Format Stativ
Tip stil Standard
Mængde 960 (10x96)
Produkttype Pipettip
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Ja
Produktlinje Pipetman Tipack
Materiale Polypropylen
Gradueringer 20 μL; 100 μL