Få mere at vide
Gilson™ PIPETMANTM TIPACKTM Rackede Pipetspidser
Artikelnummer. 12629581 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
14,5 cm
32,2 cm
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,1 til 20μ L
100 til 1.000μ l
100 til 1200μ L
2 til 200μ L
20 til 300 μL
500 til 5000μ L
Model-:
D10
D1000
D1200
D200
D300
D5000
DL10
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 600
Pakke med 960
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Volumen (metrisk) Model- Sterilitet Pakningsstørrelse
12629581 14,5 cm 0,1 til 10μ L D10 Ikke steril Pakke med 960
10173332 32,2 cm 500 til 5000μ L D5000 Ikke steril Pakke med 600
12679581 14,5 cm 0,1 til 10μ L D10 Steril Pakke med 960
12639581 14,5 cm 0,1 til 20μ L DL10 Ikke steril Pakke med 960
12689581 14,5 cm 0,1 til 20μ L DL10 Steril Pakke med 960
12649581 14,5 cm 2 til 200μ L D200 Ikke steril Pakke med 960
10153382 14,5 cm 2 til 200μ L D200 Steril Pakke med 960
12629601 14,5 cm 20 til 300 μL D300 Ikke steril Pakke med 960
12699581 14,5 cm 20 til 300 μL D300 Steril Pakke med 960
12659581 14,5 cm 100 til 1.000μ l D1000 Ikke steril Pakke med 960
12609591 14,5 cm 100 til 1.000μ l D1000 Steril Pakke med 960
12669581 14,5 cm 100 til 1200μ L D1200 Ikke steril Pakke med 960
12619581 14,5 cm 100 til 1200μ L D1200 Steril Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 12629581 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F171100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    487.00 DKK
    445.04 DKK / Pakke med 960
    Spare 41.96 DKK
    8% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Designet til at være funktionelt, bekvemt og robust. GilsonTM PIPETMANTM TIPACKTM Racked Pipet Tips fås i steriliserede eller autoklavbare pakker.
  • Optimeret geometri og rent polypropylenmateriale sikrer lav retention og naturligt hydrofob overflade.
  • Kræver lav monteringskraft til spidsen.
  • Robust og designet til at modstå autoklavering.
  • Sterilitetsgarantiniveau SAL 10-6 garanteret, ved brug af gamma-bestråling.
  • Alle pakker er pakket ind i plastik af medicinsk udstyrskvalitet, som giver en komplet beskyttelse mod forurening.
  • Indikatorprikker brugt på Gilson produkter gennemgår en irreversibel farveændring ved sterilisering; gule gammaprikker bliver røde, når produkterne er blevet korrekt eksponeret.
  • TIPACKs er sikkert forseglet med et klistermærke; en fuld produktbeskrivelse findes på TIPACK for sporbarhed og nem identifikation.
  • Fås i steriliserede eller autoklavable pakker.
  • Fremstillet i et renrum og derfor ingen risiko for forurening.
  • Fuld sporbarhed fra formen til bænken garanteret.
  • Enkel identifikation med farvekodet emballage for at opfylde GLP kravene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,1 til 10μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Model- D10
Længde (engelsk) 5,71 tommer.
Længde (metrisk) 14,5 cm
Format Stativ
Tip stil Standard
Mængde 960 (10x96)
Produkttype Pipettip
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Universel pasform
Uddannet Ja
Produktlinje Pipetman Tipack
Materiale Polypropylen
Gradueringer 2 μl, 10 μl