Beskrivelse
- Optimeret geometri og rent polypropylenmateriale sikrer lav retention og naturligt hydrofob overflade.
- Kræver lav monteringskraft til spidsen.
- Robust og designet til at modstå autoklavering.
- Sterilitetsgarantiniveau SAL 10-6 garanteret, ved brug af gamma-bestråling.
- Alle pakker er pakket ind i plastik af medicinsk udstyrskvalitet, som giver en komplet beskyttelse mod forurening.
- Indikatorprikker brugt på Gilson produkter gennemgår en irreversibel farveændring ved sterilisering; gule gammaprikker bliver røde, når produkterne er blevet korrekt eksponeret.
- TIPACKs er sikkert forseglet med et klistermærke; en fuld produktbeskrivelse findes på TIPACK for sporbarhed og nem identifikation.
- Fås i steriliserede eller autoklavable pakker.
- Fremstillet i et renrum og derfor ingen risiko for forurening.
- Fuld sporbarhed fra formen til bænken garanteret.
- Enkel identifikation med farvekodet emballage for at opfylde GLP kravene.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 2 til 200μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Model- | D200 |
| Længde (engelsk) | 5,71 tommer. |
| Længde (metrisk) | 14,5 cm |
| Rene krav | DNA-fri, RNA-fri, RNAse-fri, DNAse-fri, ATP fri, endotoksinfri |
| Format | Stativ |
| Vis mere |