Beskrivelse
- Gilson– patenteret volumenlåsesystem garanterer ingen utilsigtede ændringer i volumen under pipettering.
- Justerbar spidsudskyder giver komfort for højre- og venstrehåndede brugere.
- Det nydesignede håndtag ligger naturligt i din hånd, uanset størrelsen.
- Unikt internt design påfører et jævnt, lige tryk fra begge sider af pipetten, snarere end på midten af kanalerne, som andre multikanaler gør.
- 2D-identifikationskoden sporer produktreferencenummer, fremstillingsdato, serienummer og maksimal pipettevolumen.
- Fås i 8– og 12–kanaler, der dækker et volumenområde fra 0,5 til 300 μL.
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | PIPETMAN DIAMANT Tips D10, DL10, DL10ST, DFL10ST |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Rød |
| Dispenseringshastighed | Område for |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Pipettopp 0,5 til 20 μl |
| Greb Type | Ergonomi |
| Materiale | Polypropylen |
| Model- | P8x10L |
| Show More |