Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ L multikanalpipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13286828 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Farve:
Grøn
Gul
Rød
Antal kanaler:
8
12
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
2 til 20 μl
20 til 200 μL
20 til 300 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Antal kanaler Volumen (metrisk) unitSize
13286828 Gul 12 20 til 200 μL Hver
13236828 Gul 12 2 til 20 μl Hver
13266828 Gul 8 20 til 200 μL Hver
13426718 Rød 8 0,5 til 10 μL Hver
13436718 Rød 12 0,5 til 10 μL Hver
13406718 Grøn 8 20 til 300 μL Hver
13446718 Grøn 12 20 til 300 μL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 13286828 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. FA10012
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PIPETMAN™ L multikanalpipette er en let multikanalpipette med låsbar volumen, der er designet til at ligge naturligt i din hånd.
  • Gilson– patenteret volumenlåsesystem garanterer ingen utilsigtede ændringer i volumen under pipettering.
  • Justerbar spidsudskyder giver komfort for højre- og venstrehåndede brugere.
  • Det nydesignede håndtag ligger naturligt i din hånd, uanset størrelsen.
  • Unikt internt design påfører et jævnt, lige tryk fra begge sider af pipetten, snarere end på midten af kanalerne, som andre multikanaler gør.
  • 2D-identifikationskoden sporer produktreferencenummer, fremstillingsdato, serienummer og maksimal pipettevolumen.
  • Fås i 8– og 12–kanaler, der dækker et volumenområde fra 0,5 til 300 μL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips PIPETMAN DIAMOND Tips D200, D300, DF200ST, DF300ST
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gul
Dispenseringshastighed Område for
Engangs Genanvendelig
Til brug med Pipette Tip 2 to 200 μL
Greb Type Ergonomi
Materiale Polypropylen
Model- P12x200L
Antal kanaler 12
Produktlinje Pipetmand
Programmerbarhed Nej
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipette
Volumen (metrisk) 20 til 200 μL
Finger stil Ergonomi
Mængde 1
garanti 1 år
Længde (engelsk) 6,02 tommer
Længde (metrisk) 15.3 cm
Bredde (engelsk) 12,87 tommer
Bredde (metrisk) 32.7 cm
Højde (engelsk) 38 mm (1,5 tommer)
Højde (metrisk) 3.8 cm
Vægt (engelsk) 0.9 lb.
Egnet til formålet Certificeret kvalitet