Beskrivelse
PIPETMAN L Micro-volume Kit tilbyder PIPETMAN P2L og P10L, ideelle til pipettering af enzymer og reagenser; og en PIPETMAN P100L, velegnet til små volumen dosering af vandige væsker med moderat viskositet og densitet (molekylærbiologi, immunologi osv.).
Indhold:
- 3 PIPETMAN L pipetter: P2L, P10L og P100L med Gilson certifikater
- 2 stativer med certificeret kvalitet PIPETMAN DIAMOND Tips: DL10 og D200
- 3 SINGLETM pipetholdere
- 3 plastikspidsudkastere
- 1 Gilson guide til pipettering
- 1 To-minutters inspektionsplakat
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | DL10 og D200 tips |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå/hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Manuel luftforskydningspipette |
| Greb Type | Ergonomi |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Pipetmand |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Vis mere |